Documenti fondamentali
LIF457016120
Life Chemicals Inc.
[4-(pyridin-3-yloxy)phenyl]methanol
Scegli un formato
250 MG
218,10 €
500 MG
349,40 €
1 G
578,20 €
SKU del venditore: F8880-6498-250MG
218,10 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
218,10 €
500 MG
349,40 €
1 G
578,20 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
201.22
Numero MDL:
SKU del venditore: F8880-6498-250MG
218,10 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
[4-(3-pyridinyloxy)phenyl]methanol
Inchi Code
1S/C12H11NO2/c14-9-10-3-5-11(6-4-10)15-12-2-1-7-13-8-12/h1-8,14H,9H2
InChI
PFGJAPMUQQERGB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)