Documenti fondamentali
LIF448902253
Life Chemicals Inc.
1-(pyrrolidine-1-sulfonyl)piperazine
Scegli un formato
250 MG
52,00 €
500 MG
75,40 €
1 G
101,40 €
2.5 G
204,10 €
5 G
305,50 €
SKU del venditore: F1909-0037-250MG
52,00 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
52,00 €
500 MG
75,40 €
1 G
101,40 €
2.5 G
204,10 €
5 G
305,50 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
219.31
Numero MDL:
SKU del venditore: F1909-0037-250MG
52,00 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(1-pyrrolidinylsulfonyl)piperazine
Inchi Code
1S/C8H17N3O2S/c12-14(13,10-5-1-2-6-10)11-7-3-9-4-8-11/h9H,1-8H2
InChI
FAIWKSJXVXAVTR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)