Documenti fondamentali
LIF444784457
Life Chemicals Inc.
4-hydrazinyl-5-phenylthieno[2,3-d]pyrimidine
Scegli un formato
250 MG
96,20 €
500 MG
157,30 €
1 G
254,80 €
2.5 G
509,60 €
SKU del venditore: F1092-0443-250MG
96,20 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
96,20 €
500 MG
157,30 €
1 G
254,80 €
2.5 G
509,60 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
242.3
Numero MDL:
SKU del venditore: F1092-0443-250MG
96,20 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
4-hydrazino-5-phenylthieno[2,3-d]pyrimidine
Inchi Code
1S/C12H10N4S/c13-16-11-10-9(8-4-2-1-3-5-8)6-17-12(10)15-7-14-11/h1-7H,13H2,(H,14,15,16)
InChI
HKYLLTSMUHTLBT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)