Documenti fondamentali
LIF432342195
Life Chemicals Inc.
4-(((3-methylphenyl)sulfonamido)methyl)benzoic acid
Scegli un formato
250 MG
354,90 €
500 MG
637,00 €
1 G
1.142,70 €
2.5 G
2.286,70 €
5 G
3.429,40 €
10 G
4.800,90 €
SKU del venditore: F9995-0625-250MG
354,90 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
354,90 €
500 MG
637,00 €
1 G
1.142,70 €
2.5 G
2.286,70 €
5 G
3.429,40 €
10 G
4.800,90 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
305.35
Numero MDL:
SKU del venditore: F9995-0625-250MG
354,90 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4-({[(3-methylphenyl)sulfonyl]amino}methyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C15H15NO4S/c1-11-3-2-4-14(9-11)21(19,20)16-10-12-5-7-13(8-6-12)15(17)18/h2-9,16H,10H2,1H3,(H,17,18)
InChI
BRPRUWSJSTVPNI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)