LIF388583864
Life Chemicals Inc.
piperazin-1-yl(2-thienyl)acetic acid dihydrochloride
Scegli un formato
SKU del venditore: F2158-0879-250MG
288,30 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: F2158-0879-250MG
288,30 €
Iupac Name
1-piperazinyl(2-thienyl)acetic acid dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H14N2O2S.2ClH/c13-10(14)9(8-2-1-7-15-8)12-5-3-11-4-6-12;;/h1-2,7,9,11H,3-6H2,(H,13,14);2*1H
InChI
PXPGLFANTBAYAC-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)