LIF372155529
Life Chemicals Inc.
methyl 6-acetyl-2-amino-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine-3-carboxylate
Scegli un formato
SKU del venditore: F2146-0054-250MG
210,60 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: F2146-0054-250MG
210,60 €
Iupac Name
methyl 6-acetyl-2-amino-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H14N2O3S/c1-6(14)13-4-3-7-8(5-13)17-10(12)9(7)11(15)16-2/h3-5,12H2,1-2H3
InChI
AZLWMKMOYRESGU-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)