Documenti fondamentali
LIF372154417
Life Chemicals Inc.
6,7-Dihydro-5H-[1,2,4]triazolo[3,4-b][1,3]thiazin-3-ylamine
Scegli un formato
250 MG
461,20 €
500 MG
706,90 €
1 G
957,80 €
SKU del venditore: F2135-0222-250MG
461,20 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
461,20 €
500 MG
706,90 €
1 G
957,80 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.21
Numero MDL:
SKU del venditore: F2135-0222-250MG
461,20 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
6,7-dihydro-5H-[1,2,4]triazolo[3,4-b][1,3]thiazin-3-amine
Inchi Code
1S/C5H8N4S/c6-4-7-8-5-9(4)2-1-3-10-5/h1-3H2,(H2,6,7)
InChI
GLAHJFGEMLNJEJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)