Documenti fondamentali
LIF372153205
Life Chemicals Inc.
3H-Oxazole-2-thione
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
101.13
Numero MDL:
Iupac Name
1,3-oxazole-2(3H)-thione
Inchi Code
1S/C3H3NOS/c6-3-4-1-2-5-3/h1-2H,(H,4,6)
InChI
CLEJZSNZYFJMKD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)