Documenti fondamentali
LIF372152971
Life Chemicals Inc.
4-Hydroxy-3,6,6-trimethyl-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzofuran-2-carboxylic acid
Scegli un formato
250 MG
248,30 €
SKU del venditore: F1901-0160-250MG
248,30 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
248,30 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
224.26
Numero MDL:
SKU del venditore: F1901-0160-250MG
248,30 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4-hydroxy-3,6,6-trimethyl-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzofuran-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H16O4/c1-6-9-7(13)4-12(2,3)5-8(9)16-10(6)11(14)15/h7,13H,4-5H2,1-3H3,(H,14,15)
InChI
LSTANEOPKBKSDR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)