Documenti fondamentali
LIF047690513
Life Chemicals Inc.
7,8-Dimethoxy-1-oxo-1H-isothiochromene-3-carboxylic acid
Scegli un formato
250 MG
210,60 €
500 MG
369,20 €
1 G
650,00 €
2.5 G
1.301,30 €
SKU del venditore: F1553-0037-250MG
210,60 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
210,60 €
500 MG
369,20 €
1 G
650,00 €
2.5 G
1.301,30 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
266.27
Numero MDL:
SKU del venditore: F1553-0037-250MG
210,60 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
7,8-dimethoxy-1-oxo-1H-isothiochromene-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H10O5S/c1-16-7-4-3-6-5-8(11(13)14)18-12(15)9(6)10(7)17-2/h3-5H,1-2H3,(H,13,14)
InChI
UZOICEKOYMNEAH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)