Documenti fondamentali
LIF007178417
Life Chemicals Inc.
6-Bromo-2-chloro-4-phenyl-quinazoline
Scegli un formato
250 MG
362,70 €
500 MG
573,30 €
1 G
787,80 €
SKU del venditore: F0333-0007-250MG
362,70 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
362,70 €
500 MG
573,30 €
1 G
787,80 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
319.59
Numero MDL:
SKU del venditore: F0333-0007-250MG
362,70 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
6-bromo-2-chloro-4-phenylquinazoline
Inchi Code
1S/C14H8BrClN2/c15-10-6-7-12-11(8-10)13(18-14(16)17-12)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H
InChI
XHAZRLJQCFZAAJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)