Documenti fondamentali
KEYH96F23E11
Key Organics / BIONET
2-(6-chloro-1,3-benzoxazol-2-yl)ethan-1-amine
Scegli un formato
1 G
631,30 €
SKU del venditore: LS-09368-1G
631,30 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
631,30 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.64
Numero MDL:
SKU del venditore: LS-09368-1G
631,30 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(6-chloro-1,3-benzoxazol-2-yl)ethylamine
Inchi Code
1S/C9H9ClN2O/c10-6-1-2-7-8(5-6)13-9(12-7)3-4-11/h1-2,5H,3-4,11H2
InChI
IYBKHVWKIAHIKT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Low Melting Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/LS-09368
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)