KEYH57C560FC
Key Organics / BIONET
4-chloro-2-methyl-7H,8H,9H,10H-cyclohexa[h]quinoline
About This Item
Iupac Name
4-chloro-2-methyl-7,8,9,10-tetrahydrobenzo[h]quinoline
Inchi Code
1S/C14H14ClN/c1-9-8-13(15)12-7-6-10-4-2-3-5-11(10)14(12)16-9/h6-8H,2-5H2,1H3
InChI
KMABJVOCKJADAB-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/SS-5255
Signal Word
Warning
Hazard Codes
Precautionary statements
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/SS-5255
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)