Documenti fondamentali
KEYH14DEEB9D
Key Organics / BIONET
methyl 2-acetamido-3-[4-(4-methylpiperazin-1-yl)phenyl]prop-2-enoate
Scegli un formato
500 MG
298,30 €
1 G
545,80 €
SKU del venditore: EK-0710-500MG
298,30 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
298,30 €
1 G
545,80 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
317.39
Numero MDL:
SKU del venditore: EK-0710-500MG
298,30 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
158 - 159
Iupac Name
methyl (E)-2-acetamido-3-(4-(4-methylpiperazin-1-yl)phenyl)acrylate
Inchi Code
1S/C17H23N3O3/c1-13(21)18-16(17(22)23-3)12-14-4-6-15(7-5-14)20-10-8-19(2)9-11-20/h4-7,12H,8-11H2,1-3H3,(H,18,21)/b16-12+
InChI
DBYRDEZGKYEVSF-FOWTUZBSSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/EK-0710
Melting Point
158 - 159
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/EK-0710
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)