Documenti fondamentali
KEYH14DEA63B
Key Organics / BIONET
1-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoxaline
Scegli un formato
1 G
560,80 €
SKU del venditore: BS-13509-1G
560,80 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
560,80 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
148.21
Numero MDL:
SKU del venditore: BS-13509-1G
560,80 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
P. ebollizione
268.6 C at 760 mmHg
Punto di fusione
40.5-42C
Iupac Name
1-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoxaline
Inchi Code
1S/C9H12N2/c1-11-7-6-10-8-4-2-3-5-9(8)11/h2-5,10H,6-7H2,1H3
InChI
SXLZJUPRTINRQQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at 4C
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/BS-13509
Boiling point
268.6 C at 760 mmHg
Melting Point
40.5-42C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)