Documenti fondamentali
KEY771306002
Key Organics / BIONET
(2R)-2-amino-2-(3-bromophenyl)ethan-1-ol hydrochloride
Scegli un formato
1 G
877,30 €
SKU del venditore: GS-7315-1G
877,30 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
877,30 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
252.54
Numero MDL:
SKU del venditore: GS-7315-1G
877,30 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(2R)-2-amino-2-(3-bromophenyl)ethanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H10BrNO.ClH/c9-7-3-1-2-6(4-7)8(10)5-11;/h1-4,8,11H,5,10H2;1H/t8-;/m0./s1
InChI
MIVIGGHRMIPLJI-QRPNPIFTSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/GS-7315
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/GS-7315
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)