KEY771305812
Key Organics / BIONET
(1S)-1-(2-methoxyphenyl)ethan-1-amine hydrochloride
Scegli un formato
SKU del venditore: GS-7125-1G
646,50 €
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: GS-7125-1G
646,50 €
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
(1S)-1-(2-methoxyphenyl)ethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H13NO.ClH/c1-7(10)8-5-3-4-6-9(8)11-2;/h3-7H,10H2,1-2H3;1H/t7-;/m0./s1
InChI
NTKNCZHNEDRTEP-FJXQXJEOSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/GS-7125
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)