Documenti fondamentali
KEY514454782
Key Organics / BIONET
1-(2-hydroxyphenyl)pentan-1-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.23
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
1-(2-hydroxyphenyl)-1-pentanone
Inchi Code
1S/C11H14O2/c1-2-3-7-10(12)9-6-4-5-8-11(9)13/h4-6,8,13H,2-3,7H2,1H3
InChI
UJFVHMXWJOMCKU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/SS-4963
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/SS-4963
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)