Documenti fondamentali
KEY514453019
Key Organics / BIONET
3,5-dibromo-1H-indazole
Scegli un formato
1 G
275,80 €
SKU del venditore: GS-4407-1G
275,80 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
275,80 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
275.93
Numero MDL:
SKU del venditore: GS-4407-1G
275,80 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3,5-dibromo-1H-indazole
Inchi Code
1S/C7H4Br2N2/c8-4-1-2-6-5(3-4)7(9)11-10-6/h1-3H,(H,10,11)
InChI
YPNFVZZHYXRCKH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/GS-4407
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/GS-4407
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)