Documenti fondamentali
KEY466133691
Key Organics / BIONET
3-(4-nitrophenoxy)butan-2-one
Scegli un formato
500 MG
628,30 €
1 G
1.205,80 €
SKU del venditore: 12K-043-500MG
628,30 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
628,30 €
1 G
1.205,80 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
209.2
Numero MDL:
SKU del venditore: 12K-043-500MG
628,30 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(4-nitrophenoxy)-2-butanone
Inchi Code
1S/C10H11NO4/c1-7(12)8(2)15-10-5-3-9(4-6-10)11(13)14/h3-6,8H,1-2H3
InChI
QGSVIIVTOWWDFI-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/12K-043
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/12K-043
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)