Documenti fondamentali
KEY466133329
Key Organics / BIONET
2-chloro-3-(4-methylpiperazin-1-yl)-1,4-dihydronaphthalene-1,4-dione
Scegli un formato
500 MG
577,50 €
SKU del venditore: 11T-0655-500MG
577,50 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
577,50 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
290.75
Numero MDL:
SKU del venditore: 11T-0655-500MG
577,50 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-chloro-3-(4-methyl-1-piperazinyl)naphthoquinone
Inchi Code
1S/C15H15ClN2O2/c1-17-6-8-18(9-7-17)13-12(16)14(19)10-4-2-3-5-11(10)15(13)20/h2-5H,6-9H2,1H3
InChI
GUNUJEHGUYLPRR-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/11T-0655
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/11T-0655
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)