Documenti fondamentali
KEY466133178
Key Organics / BIONET
(1-methyl-1H-indazol-5-yl)thiourea
Scegli un formato
500 MG
577,50 €
1 G
1.155,00 €
SKU del venditore: 11P-703-500MG
577,50 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
577,50 €
1 G
1.155,00 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
206.27
Numero MDL:
SKU del venditore: 11P-703-500MG
577,50 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
N-(1-methyl-1H-indazol-5-yl)thiourea
Inchi Code
1S/C9H10N4S/c1-13-8-3-2-7(12-9(10)14)4-6(8)5-11-13/h2-5H,1H3,(H3,10,12,14)
InChI
AYNCQBZSSPKIOH-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/11P-703
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/11P-703
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)