KEY466133166
Key Organics / BIONET
(2,4-dichlorophenyl)(7-methoxy-1-benzofuran-2-yl)methanol
Scegli un formato
SKU del venditore: 11P-665-500MG
628,30 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: 11P-665-500MG
628,30 €
Iupac Name
(2,4-dichlorophenyl)(7-methoxy-1-benzofuran-2-yl)methanol
Inchi Code
1S/C16H12Cl2O3/c1-20-13-4-2-3-9-7-14(21-16(9)13)15(19)11-6-5-10(17)8-12(11)18/h2-8,15,19H,1H3
InChI
JIBJEUTYWADIIA-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/11P-665
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)