KEY466132947
Key Organics / BIONET
(3E)-1,1,1-trifluoro-4-{[(4-fluorophenyl)methoxy]amino}pent-3-en-2-one
About This Item
Iupac Name
(3E)-1,1,1-trifluoro-4-{[(4-fluorobenzyl)oxy]amino}-3-penten-2-one
Inchi Code
1S/C12H11F4NO2/c1-8(6-11(18)12(14,15)16)17-19-7-9-2-4-10(13)5-3-9/h2-6,17H,7H2,1H3/b8-6+
InChI
QTSAKYBYVXAEEW-SOFGYWHQSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/11M-732
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)