KEY465203244
Key Organics / BIONET
1,1,1-trifluoro-N-[(2E)-pyrrolidin-2-ylidene]methanesulfonamide
Scegli un formato
SKU del venditore: MS-3394-500MG
577,50 €
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: MS-3394-500MG
577,50 €
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
trifluoro-N-[(2Z)-2-pyrrolidinylidene]methanesulfonamide
Inchi Code
1S/C5H7F3N2O2S/c6-5(7,8)13(11,12)10-4-2-1-3-9-4/h2,9-10H,1,3H2
InChI
GLHVOAMXECPWGD-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/MS-3394
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)