Documenti fondamentali
KEY465203167
Key Organics / BIONET
2-amino-5-(4-chlorophenyl)furan-3-carbonitrile
Scegli un formato
500 MG
628,30 €
SKU del venditore: MS-3117-500MG
628,30 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
628,30 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
218.64
Numero MDL:
SKU del venditore: MS-3117-500MG
628,30 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-amino-5-(4-chlorophenyl)-3-furonitrile
Inchi Code
1S/C11H7ClN2O/c12-9-3-1-7(2-4-9)10-5-8(6-13)11(14)15-10/h1-5H,14H2
InChI
MXGPVKXKRRYSCC-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/MS-3117
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/MS-3117
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)