Documenti fondamentali
KEY465203063
Key Organics / BIONET
2-[(methylsulfanyl)({[(pyridin-3-yl)methyl]amino})methylidene]propanedinitrile
Scegli un formato
500 MG
577,50 €
SKU del venditore: MS-2781-500MG
577,50 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
577,50 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
230.29
Numero MDL:
SKU del venditore: MS-2781-500MG
577,50 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
2-{(methylsulfanyl)[(3-pyridinylmethyl)amino]methylene}malononitrile
Inchi Code
1S/C11H10N4S/c1-16-11(10(5-12)6-13)15-8-9-3-2-4-14-7-9/h2-4,7,15H,8H2,1H3
InChI
WKTNWXRKRULRCA-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/MS-2781
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/MS-2781
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)