Documenti fondamentali
KEY465202879
Key Organics / BIONET
methyl 2-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]pyridine-3-carboxylate
Scegli un formato
500 MG
628,30 €
SKU del venditore: MS-2169-500MG
628,30 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
628,30 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
297.23
Numero MDL:
SKU del venditore: MS-2169-500MG
628,30 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 2-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]nicotinate
Inchi Code
1S/C14H10F3NO3/c1-20-13(19)11-6-3-7-18-12(11)21-10-5-2-4-9(8-10)14(15,16)17/h2-8H,1H3
InChI
ZZLJRYFTUVISBQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/MS-2169
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/MS-2169
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)