Documenti fondamentali
KEY465201941
Key Organics / BIONET
N-[(phenylcarbamoyl)amino]pyridine-4-carboxamide
Scegli un formato
500 MG
628,30 €
SKU del venditore: HF-0017-500MG
628,30 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
628,30 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
256.26
Numero MDL:
SKU del venditore: HF-0017-500MG
628,30 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
240
Iupac Name
2-isonicotinoyl-N-phenylhydrazinecarboxamide
Inchi Code
1S/C13H12N4O2/c18-12(10-6-8-14-9-7-10)16-17-13(19)15-11-4-2-1-3-5-11/h1-9H,(H,16,18)(H2,15,17,19)
InChI
FISFUBWOMGVREQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/HF-0017
Melting Point
240
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/HF-0017
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)