Documenti fondamentali
KEY465201681
Key Organics / BIONET
N'-[(oxolan-3-yl)methyl](tert-butoxy)carbohydrazide
Scegli un formato
500 MG
628,30 €
1 G
1.205,80 €
2 G
2.188,30 €
5 G
4.670,80 €
SKU del venditore: 9N-066-500MG
628,30 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
628,30 €
1 G
1.205,80 €
2 G
2.188,30 €
5 G
4.670,80 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
216.28
Numero MDL:
SKU del venditore: 9N-066-500MG
628,30 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl 2-(tetrahydro-3-furanylmethyl)hydrazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C10H20N2O3/c1-10(2,3)15-9(13)12-11-6-8-4-5-14-7-8/h8,11H,4-7H2,1-3H3,(H,12,13)
InChI
RIWWGPKTYAHFGC-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Low Melting Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/9N-066
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/9N-066
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)