Documenti fondamentali
KEY465200499
Key Organics / BIONET
2,2-dichloro-N-[4-(4-methylbenzenesulfonyl)phenyl]acetamide
Scegli un formato
500 MG
628,30 €
1 G
1.205,80 €
SKU del venditore: 9G-305S-500MG
628,30 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
628,30 €
1 G
1.205,80 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
358.24
Numero MDL:
SKU del venditore: 9G-305S-500MG
628,30 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2,2-dichloro-N-{4-[(4-methylphenyl)sulfonyl]phenyl}acetamide
Inchi Code
1S/C15H13Cl2NO3S/c1-10-2-6-12(7-3-10)22(20,21)13-8-4-11(5-9-13)18-15(19)14(16)17/h2-9,14H,1H3,(H,18,19)
InChI
CMHCFPBZLXWOPU-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/9G-305S
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/9G-305S
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)