Documenti fondamentali
KEY465199990
Key Organics / BIONET
2-amino-9H-thioxanthen-9-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
227.29
Numero MDL:
Iupac Name
2-amino-9H-thioxanthen-9-one
Inchi Code
1S/C13H9NOS/c14-8-5-6-12-10(7-8)13(15)9-3-1-2-4-11(9)16-12/h1-7H,14H2
InChI
WKQHDJCDUTWHNS-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/8P-567S
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/8P-567S
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)