Documenti fondamentali
KEY465199445
Key Organics / BIONET
1-[4-(4-fluorophenyl)piperazin-1-yl]-3-(4-methoxyphenoxy)propan-2-ol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
360.43
Numero MDL:
Iupac Name
1-[4-(4-fluorophenyl)-1-piperazinyl]-3-(4-methoxyphenoxy)-2-propanol
Inchi Code
1S/C20H25FN2O3/c1-25-19-6-8-20(9-7-19)26-15-18(24)14-22-10-12-23(13-11-22)17-4-2-16(21)3-5-17/h2-9,18,24H,10-15H2,1H3
InChI
GPYUYKZFZAWJDL-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/7X-0894
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/7X-0894
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)