Documenti fondamentali
KEY465199322
Key Organics / BIONET
1-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]butane-1,3-dione
Scegli un formato
500 MG
628,30 €
1 G
1.205,80 €
SKU del venditore: 7T-0829-500MG
628,30 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
628,30 €
1 G
1.205,80 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
265.62
Numero MDL:
SKU del venditore: 7T-0829-500MG
628,30 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-1,3-butanedione
Inchi Code
1S/C10H7ClF3NO2/c1-5(16)2-8(17)9-7(11)3-6(4-15-9)10(12,13)14/h3-4H,2H2,1H3
InChI
ORIMZPBSSPWALH-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/7T-0829
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/7T-0829
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)