Documenti fondamentali
KEY465199195
Key Organics / BIONET
3-amino-3-(2-hydroxyphenyl)propanoic acid
Scegli un formato
500 MG
628,30 €
1 G
1.205,80 €
SKU del venditore: 7R-0601-500MG
628,30 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
628,30 €
1 G
1.205,80 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.19
Numero MDL:
SKU del venditore: 7R-0601-500MG
628,30 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(2-hydroxyphenyl)-beta-alanine
Inchi Code
1S/C9H11NO3/c10-7(5-9(12)13)6-3-1-2-4-8(6)11/h1-4,7,11H,5,10H2,(H,12,13)
InChI
BMUFWTKVAWBABX-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/7R-0601
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/7R-0601
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)