Documenti fondamentali
KEY465199029
Key Organics / BIONET
2-{[10-(ethoxycarbonyl)pyrido[1,2-a]indol-3-yl]oxy}acetic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
313.31
Numero MDL:
Iupac Name
{[10-(ethoxycarbonyl)pyrido[1,2-a]indol-3-yl]oxy}acetic acid
Inchi Code
1S/C17H15NO5/c1-2-22-17(21)16-12-7-6-11(23-10-15(19)20)9-14(12)18-8-4-3-5-13(16)18/h3-9H,2,10H2,1H3,(H,19,20)
InChI
DKPOZROBQZDELO-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/7N-818
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/7N-818
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)