KEY465198352
Key Organics / BIONET
7-methoxy-2,3-dimethyl-4-nitro-1-benzofuran
Scegli un formato
SKU del venditore: 6X-0826-500MG
628,30 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: 6X-0826-500MG
628,30 €
Iupac Name
7-methoxy-2,3-dimethyl-4-nitro-1-benzofuran
Inchi Code
1S/C11H11NO4/c1-6-7(2)16-11-9(15-3)5-4-8(10(6)11)12(13)14/h4-5H,1-3H3
InChI
TYJRNAWRIUWZFW-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/6X-0826
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)