Documenti fondamentali
KEY465197911
Key Organics / BIONET
5-cyano-N-[(E)-{[(2-fluorophenyl)methoxy]imino}methyl]-3-methyl-4-phenylthiophene-2-carboxamide
Scegli un formato
500 MG
628,30 €
1 G
1.205,80 €
2 G
2.188,30 €
SKU del venditore: 6M-016-500MG
628,30 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
628,30 €
1 G
1.205,80 €
2 G
2.188,30 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
393.44
Numero MDL:
SKU del venditore: 6M-016-500MG
628,30 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
5-cyano-N-((E)-{[(2-fluorobenzyl)oxy]imino}methyl)-3-methyl-4-phenyl-2-thiophenecarboxamide
Inchi Code
1S/C21H16FN3O2S/c1-14-19(15-7-3-2-4-8-15)18(11-23)28-20(14)21(26)24-13-25-27-12-16-9-5-6-10-17(16)22/h2-10,13H,12H2,1H3,(H,24,25,26)
InChI
UPMIEWVXRHDSMH-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/6M-016
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/6M-016
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)