Documenti fondamentali
KEY465197416
Key Organics / BIONET
4-(4-chlorophenyl)-2-[(2E)-2-[1-(4-methoxyphenyl)ethylidene]hydrazin-1-yl]-1,3-thiazole
Scegli un formato
500 MG
577,50 €
1 G
1.155,00 €
2 G
2.137,50 €
SKU del venditore: 5T-0907-500MG
577,50 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
577,50 €
1 G
1.155,00 €
2 G
2.137,50 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
357.86
Numero MDL:
SKU del venditore: 5T-0907-500MG
577,50 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
(1E)-1-(4-methoxyphenyl)ethanone [4-(4-chlorophenyl)-1,3-thiazol-2-yl]hydrazone
Inchi Code
1S/C18H16ClN3OS/c1-12(13-5-9-16(23-2)10-6-13)21-22-18-20-17(11-24-18)14-3-7-15(19)8-4-14/h3-11,21H,1H2,2H3,(H,20,22)
InChI
LWKTUKAKRSGTQJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/5T-0907
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/5T-0907
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)