KEY465196475
Key Organics / BIONET
3,7,7-trimethyl-4-(pyridin-3-yl)-2H,4H,5H,6H,7H,8H,9H-pyrazolo[3,4-b]quinolin-5-one
Scegli un formato
SKU del venditore: 4W-0419-500MG
577,50 €
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: 4W-0419-500MG
577,50 €
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
3,7,7-trimethyl-4-(3-pyridinyl)-2,4,6,7,8,9-hexahydro-5H-pyrazolo[3,4-b]quinolin-5-one
Inchi Code
1S/C18H20N4O/c1-10-14-15(11-5-4-6-19-9-11)16-12(20-17(14)22-21-10)7-18(2,3)8-13(16)23/h4-6,9,15H,7-8H2,1-3H3,(H2,20,21,22)
InChI
GKEYTFDKZJPLCV-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/4W-0419
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)