KEY465196440
Key Organics / BIONET
(2E)-2-(benzenesulfonyl)-3-[(3-methyl-1H-pyrazol-5-yl)amino]prop-2-enenitrile
Scegli un formato
SKU del venditore: 4T-0902-500MG
577,50 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: 4T-0902-500MG
577,50 €
Iupac Name
(2E)-3-[(3-methyl-1H-pyrazol-5-yl)amino]-2-(phenylsulfonyl)-2-propenenitrile
Inchi Code
1S/C13H12N4O2S/c1-10-7-13(17-16-10)15-9-12(8-14)20(18,19)11-5-3-2-4-6-11/h2-7,9H,1H3,(H2,15,16,17)/b12-9+
InChI
DGCSDBSLZRGFKT-FMIVXFBMSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/4T-0902
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)