KEY465195804
Key Organics / BIONET
3-[(2E)-2-[(4-methylphenyl)methylidene]hydrazin-1-yl]-1,2-dihydroquinoxalin-2-one
Scegli un formato
SKU del venditore: 4F-965-500MG
577,50 €
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: 4F-965-500MG
577,50 €
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
4-methylbenzaldehyde (3-oxo-3,4-dihydro-2-quinoxalinyl)hydrazone
Inchi Code
1S/C16H14N4O/c1-11-6-8-12(9-7-11)10-17-20-15-16(21)19-14-5-3-2-4-13(14)18-15/h2-10H,1H3,(H,18,20)(H,19,21)/b17-10+
InChI
CARPROJTONAMLC-LICLKQGHSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/4F-965
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)