Documenti fondamentali
KEY465195157
Key Organics / BIONET
2-[(E)-[(5-methylfuran-2-yl)methylidene]amino]-5-phenylfuran-3-carbonitrile
Scegli un formato
500 MG
628,30 €
1 G
1.205,80 €
SKU del venditore: 3P-601S-500MG
628,30 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
628,30 €
1 G
1.205,80 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
276.29
Numero MDL:
SKU del venditore: 3P-601S-500MG
628,30 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-{[(E)-(5-methyl-2-furyl)methylidene]amino}-5-phenyl-3-furonitrile
Inchi Code
1S/C17H12N2O2/c1-12-7-8-15(20-12)11-19-17-14(10-18)9-16(21-17)13-5-3-2-4-6-13/h2-9,11H,1H3/b19-11+
InChI
KENXWPZJVCDBFU-YBFXNURJSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/3P-601S
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/3P-601S
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)