KEY465195068
Key Organics / BIONET
N3,N3,N5,N5-tetramethyl-1-(naphthalene-2-sulfonyl)-1H-1,2,4-triazole-3,5-diamine
Scegli un formato
SKU del venditore: 3M-732-500MG
628,30 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: 3M-732-500MG
628,30 €
Iupac Name
N~3~,N~3~,N~5~,N~5~-tetramethyl-1-(2-naphthylsulfonyl)-1H-1,2,4-triazole-3,5-diamine
Inchi Code
1S/C16H19N5O2S/c1-19(2)15-17-16(20(3)4)21(18-15)24(22,23)14-10-9-12-7-5-6-8-13(12)11-14/h5-11H,1-4H3
InChI
QODFCGIKPQJNJC-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/3M-732
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)