KEY465194990
Key Organics / BIONET
[2-(phenylsulfanyl)pyridin-3-yl]methanol
Scegli un formato
SKU del venditore: 3L-408S-500MG
577,50 €
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: 3L-408S-500MG
577,50 €
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
[2-(phenylsulfanyl)-3-pyridinyl]methanol
Inchi Code
1S/C12H11NOS/c14-9-10-5-4-8-13-12(10)15-11-6-2-1-3-7-11/h1-8,14H,9H2
InChI
AITNVOMCXOUNME-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
Precautionary statements
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/3L-408S
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)