Documenti fondamentali
KEY465194715
Key Organics / BIONET
N5-(2,4-dichlorophenyl)-5H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine-4,5-diamine
Scegli un formato
500 MG
628,30 €
1 G
1.205,80 €
2 G
2.188,30 €
SKU del venditore: 3D-033-500MG
628,30 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
628,30 €
1 G
1.205,80 €
2 G
2.188,30 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
295.13
Numero MDL:
SKU del venditore: 3D-033-500MG
628,30 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
N~5~-(2,4-dichlorophenyl)-5H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine-4,5-diamine
Inchi Code
1S/C11H8Cl2N6/c12-6-1-2-9(8(13)3-6)18-19-5-15-11-7(10(19)14)4-16-17-11/h1-5,18H,14H2
InChI
VKIQLRLSSYMLJD-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/3D-033
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/3D-033
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)