Documenti fondamentali
KEY465194555
Key Organics / BIONET
methyl 2-(2-cyanophenoxy)acetate
Scegli un formato
500 MG
628,30 €
1 G
1.205,80 €
2 G
2.188,30 €
SKU del venditore: 2W-0299-500MG
628,30 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
628,30 €
1 G
1.205,80 €
2 G
2.188,30 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.19
Numero MDL:
SKU del venditore: 2W-0299-500MG
628,30 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl (2-cyanophenoxy)acetate
Inchi Code
1S/C10H9NO3/c1-13-10(12)7-14-9-5-3-2-4-8(9)6-11/h2-5H,7H2,1H3
InChI
WBGOKMZCLMNFQO-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/2W-0299
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/2W-0299
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)