Documenti fondamentali
KEY465194076
Key Organics / BIONET
(E)-N'-{5-[(1E)-1-cyano-2-(2,4-dichlorophenyl)eth-1-en-1-yl]-1,3,4-thiadiazol-2-yl}-N,N-dimethylmethanimidamide
Scegli un formato
500 MG
628,30 €
1 G
1.205,80 €
2 G
2.188,30 €
SKU del venditore: 2L-019-500MG
628,30 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
628,30 €
1 G
1.205,80 €
2 G
2.188,30 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
352.25
Numero MDL:
SKU del venditore: 2L-019-500MG
628,30 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
N'-{5-[(E)-1-cyano-2-(2,4-dichlorophenyl)ethenyl]-1,3,4-thiadiazol-2-yl}-N,N-dimethylimidoformamide
Inchi Code
1S/C14H11Cl2N5S/c1-21(2)8-18-14-20-19-13(22-14)10(7-17)5-9-3-4-11(15)6-12(9)16/h3-6,8H,1-2H3/b10-5+,18-8+
InChI
LPTWASLJZFPQQP-HYCIUCSZSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/2L-019
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/2L-019
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)