Documenti fondamentali
KEY465193743
Key Organics / BIONET
1-[1-(4-methoxybenzoyl)-1H-indol-3-yl]ethan-1-one
Scegli un formato
500 MG
628,30 €
1 G
1.205,80 €
2 G
2.188,30 €
SKU del venditore: 1X-0854-500MG
628,30 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
628,30 €
1 G
1.205,80 €
2 G
2.188,30 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
293.32
Numero MDL:
SKU del venditore: 1X-0854-500MG
628,30 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-[1-(4-methoxybenzoyl)-1H-indol-3-yl]ethanone
Inchi Code
1S/C18H15NO3/c1-12(20)16-11-19(17-6-4-3-5-15(16)17)18(21)13-7-9-14(22-2)10-8-13/h3-11H,1-2H3
InChI
APRIISRIZGSNGH-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/1X-0854
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/1X-0854
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)