Documenti fondamentali
KEY465193629
Key Organics / BIONET
cyanomethyl 4-(1H-pyrrol-1-yl)benzoate
Scegli un formato
500 MG
628,30 €
1 G
1.205,80 €
2 G
2.188,30 €
SKU del venditore: 1T-1155-500MG
628,30 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
628,30 €
1 G
1.205,80 €
2 G
2.188,30 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
226.23
Numero MDL:
SKU del venditore: 1T-1155-500MG
628,30 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
cyanomethyl 4-(1H-pyrrol-1-yl)benzoate
Inchi Code
1S/C13H10N2O2/c14-7-10-17-13(16)11-3-5-12(6-4-11)15-8-1-2-9-15/h1-6,8-9H,10H2
InChI
FQRPMCADPCYWTN-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/1T-1155
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/1T-1155
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)